Fontos dokumentumok
Z709204
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART XLP 200, volume range 5-200 μL, sterile
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121601
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Molecular BioProducts 2160P
maximum térfogat:
200 μL
térfogat tartomány:
5-200 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
barrier
kiszerelés:
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
material
colorless
colorless tip
sterilitás
sterile
Jellemzők
barrier
kiszerelés
pack of 3072 ea (4 packs of 768)
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 2160P
technika/technikák
PCR: suitable
maximum térfogat
200 μL
térfogat tartomány
5-200 μL
Általános leírás
Extended length like the Art XLP but draws a full 200 μl
Alkalmazás
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Kiszerelés
768EA = 8 trays of 96 tips (1 pack) and 3072EA = 4 Pack
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Kompatibilitás
Compatibility
Biohit Proline-Variable 50-200 μl
Capp Aero 200 μl
Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
Eppendorf Research Pro 5-100 μl
Eppendorf Response 4850 5-100 μl
Finnpipette 4027/4500 40-200 μl
Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
Nichiryo BenchMate 20-200 μl
Pipetman P-200 20-200 μl
Rainin EDP 2 20-250 μl
Rainin EDP Plus 20-250 μl
Rainin Pipet Plus 20-200 μl
Rainin Pipetman 20-200 μl
Socorex/Wheaton 822 Series 10-100 μl
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)