Fontos dokumentumok
A2598
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 10, volume range 0.1-10 μL, sterile
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121601
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Molecular BioProducts 2139
maximum térfogat:
10 μL
térfogat tartomány:
0.1-10 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier
kiszerelés:
case of 5 packs
pack of 960 ea (racked)
material
colorless
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier
kiszerelés
case of 5 packs
pack of 960 ea (racked)
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 2139
technika/technikák
PCR: suitable
maximum térfogat
10 μL
térfogat tartomány
0.1-10 μL
Általános leírás
2 μL reference mark; the perfect tip for pipetting low volumes
Alkalmazás
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used for the quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC–MS (liquid chromatography–mass spectrometry)/MS. They have also been used for RNA isolation and reverse transcription.
Kiszerelés
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Kompatibilitás
Compatibility
Biohit mLINE .5-10 μl
Biohit Electronic .2-10 μl
Biohit Variable Single/Multi-Channel .5-10 μl
Capp Aero 10 μl
Corning 4960 .5-10 μl
Finnpipette 4500 Digital .2-2 μl
Finnpipette 4500 Digital Micro .5-10 μl
Finnpipette Focus 4600 3 μl, 5 μl, 10 μl
Finnpipette Multi-Channel .5-10 μl
Hamilton SoftGrip Precision 2 μl/10 μl
Nichiryo BenchMate .2-2 μl/.5-10 μl
Pipetman P-2 .1-2 μl
Pipetman P-10 .5-10 μl
Rainin EDP 2 .5-10 μl
Rainin EDP Plus .5-10 μl
Rainin Pipet Plus .2-2 μl/.5-10 μl
Rainin Pipetman .2-2 μl/.5-10 μl
Transferpette Single/Multi-Channel .5-10 μl/2-20 μl
Transferpette Ultra-Micro 2-20 μl
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
In vitro culture and analysis of adult hippocampal neural progenitors.
Peltier J, et al.
Methods in Molecular Biology, 621, 65-87 (2010)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)