Fontos dokumentumok
Z717207
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 200G, maximum volume 200 μL, sterile
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41121601
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Molecular BioProducts 2069G
maximum térfogat:
200 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
barrier
kiszerelés:
pack of 960 ea (racked)
material
colorless
sterilitás
sterile
Jellemzők
barrier
kiszerelés
pack of 960 ea (racked)
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 2069G
technika/technikák
PCR: suitable
maximum térfogat
200 μL
Általános leírás
A Genomic tip refers to a tip with a wide-bore orifice. This kind of tip is perfect for pipetting more viscous samples such as blood as well as for preventing the shearing of genomic DNA during sample processing and preparation.
Kiszerelés
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Kompatibilitás
Compatibility
Biohit Proline-Electronic 10-100 μl
Biohit Proline-Variable 5-50 μl/50-200 μl
Eppendorf Research/Reference 20-200 μl
Eppendorf Titerman 4908 30-300 μl
Finnpipette 4027/4500 Digital 40-200 μl
Finnpipette Multi-Channel (Limited Draw) 50-300 μl
Mettler-Toledo VoluMate 20-200 μl
Nichiryo BenchMate 5-100 μl/20-200 μl
Pipetman P-200 20-200 μl
Rainin EDP 2 20-250 μl
Rainin EDP Plus 20-250 μl
Rainin Pipet Plus 20-200 μl
Rainin Pipetman 20-200 μl
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)