Fontos dokumentumok
A9223
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 10F, volume range 0.5-10 μL, sterile
Szinonimák:
pipet tips, pipette tips
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
NACRES:
NB.01
gyártó/kereskedő neve:
Molecular BioProducts 2139F
maximum térfogat:
10 μL
térfogat tartomány:
0.5-10 μL
sterilitás:
sterile
Jellemzők:
DNase free
RNase free
barrier
kiszerelés:
case of 5 packs
pack of 960 ea (Racked)
material
colorless
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
barrier
kiszerelés
case of 5 packs
pack of 960 ea (Racked)
gyártó/kereskedő neve
Molecular BioProducts 2139F
technika/technikák
PCR: suitable
maximum térfogat
10 μL
térfogat tartomány
0.5-10 μL
Általános leírás
Features the MicroPoint design for the Finnpipette
Alkalmazás
ART® self-sealing barrier pipette tips have been used in PCR reactions and LC–MS/MS (liquid chromatography–mass spectrometry).
Kiszerelés
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
Kompatibilitás
Compatibility
Biohit Variable .5-10 μl
Eppendorf Research Pro 4860 5-100 μl
Eppendorf Titerman 4908 5-50 μl
Finnpipette 4027 .5-10 μl
Finnpipette 4500 Digital .5-10 μl
Egyéb megjegyzések
Browse all pipette tips
Jogi információk
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Prolonged arthritis associated with sindbis-related (Pogosta) virus infection.
Laine M
Rheumatology (Oxford, England), 39, 1272-1274 (2000)
Nitrogenase genes in PCR and RT-PCR reagents: implications for studies of diversity of functional genes.
Zehr JP
Biotechniques, 35, 996-1002 (2003)
Quantitative profiling of endocannabinoids in lipoproteins by LC-MS/MS.
Bilgin M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407, 5125-5131 (2015)