Fontos dokumentumok
Z380318
Jars Nalgene® style 2117
capacity 250 mL
Szinonimák:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (70)
leírás
Autoclavable with closure completely unscrewed
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 4
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2117-0250
palackátmérő × Ma
75 mm × 119 mm
kapacitás
250 mL
Általános leírás
Transparent, with good chemical resistance.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)