Fontos dokumentumok
S4522
Glass spreaders
90° bend
Szinonimák:
cell spreader, glass spreader
About This Item
UNSPSC kód:
41122103
NACRES:
NB.14
Általános leírás
Constructed of 4 mm diameter glass rod with polished ends, with 130 mm long handles and 50 mm long spreader segments.
Alkalmazás
For inoculating petri dishes
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)