Z380253
Jars Nalgene® style 2118
capacity 500 mL
Szinonimák:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Javasolt termékek
material
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (120)
leírás
Autoclavable with closure completely unscrewed
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 6
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2118-0016
kapacitás
500 mL
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Translucent jars are chemically resistant and autoclave friendly
- Manufactured from high lab-grade plastic for low leachable and extractable
- Non-leak proof
- Sample retrieval is easy due to the wide mouth and straight sides
- Remove closure and autoclave separately