Fontos dokumentumok
Z186821
Sigma-Aldrich
All-purpose sampling containers
capacity 4 1/2 oz
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.51
Jellemzők
lid: no
kapacitás
4 1/2 oz
Általános leírás
Durable and translucent PP containers resist acids, bases, most organic solvents, and common laboratory reagents. Internally molded dual graduations in increments of 1 oz and 20 mL. Economical enough to discard after one use, or strong enough to reuse. Tight-fitting PE lid not included. Nonsterile.
Egyéb megjegyzések
Supplied without lid. No lid available.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)