Fontos dokumentumok
Z380245
Jars Nalgene® style 2118
capacity 250 mL
Szinonimák:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (70)
leírás
Autoclavable with closure completely unscrewed
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 6
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2118-0008
kapacitás
250 mL
Általános leírás
Translucent with excellent chemical resistance.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries