Nalgene® termékek
A kiváló minőségű műanyag labware vezető neveként elismert Nalgene® Labware jellemzően laboratóriumi minőségű műanyag gyantaanyagokból készül. Ide tartoznak az olyan termékek, mint a lombikok, poharak, tartályok, tölcsérek, és egyéb, a tudományos kutatásban és kísérletezésben használt tárgyak. A Nalgene® Labware termékeket széles körben használják a kutatási, egyetemi, ipari és egészségügyi laboratóriumokban a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz.
Nalgene® Mintaelőkészítés és -tárolás
Nalgene® flakonok
A Nalgene® lombikok általában polipropilénből, polikarbonátból vagy más kémiailag ellenálló anyagból készülnek, és különböző formákban és méretekben kaphatók a különböző kísérleti igények kielégítésére. Kínálatunkban megtalálhatóak a Nalgene® polikarbonát Erlenmeyer-lombikok, amelyek ideálisak a folyadékok könnyed keveréséhez és kavarásához, a Nalgene® szűrőlombikok és a Nalgene® terelőlapos rázólombikok, amelyek kiváló alternatívát kínálnak az üveglombikokkal szemben.
Nalgene® palackok
Nalgene®. palackok merev és robusztus anyagokból készülnek, többek között polietilén-tereftalát kopoliészter glikollal módosított (PETG), polietilén-tereftalát (PET), nagy sűrűségű polietilén (HDPE), kis sűrűségű polietilén (LDPE), polipropilén kopolimer (PP kopolimer), fluorozott etilén-propilén (FEP) és polikarbonát (PC). Ezeket a palackokat buffers tárolására tervezték., tenyészetek és kultúramédiumok különböző laboratóriumi igényeket kielégítő pufferek. Kínálatunkban szerepelnek Nalgene® médiás palackok, Nalgene® centrifugás palackok, Nalgene® mosópalackok, Nalgene® cseppentős palackok és Nalgene® diagnosztikai palackok.
Nalgene® főzőpoharak
Nalgene® poharakat kínálunk. Griffin főzőpoharak, Nalgene® fogantyús főzőpoharak és Nalgene® PFA főzőpoharak. A Nalgene® griffes főzőpoharak áttetsző polipropilénből vagy polimetilpenténből készülnek, amelyek az üveg átlátszóságát, kiváló kémiai ellenállóságát és hőtűrését biztosítják. E főzőpoharak minden mérete könnyen leolvasható, selyemszitázott beosztással rendelkezik.
Nalgene® Carboy
A Nalgene® nagy sűrűségű polietilén karboyok autoklávozhatók, és nagy tételű táptalajok kezelésére, vakcinatermékek előállítására, ömlesztett táptalajok és vegyszerek tárolására tervezték őket. Ezek a karobok nagy nyílással rendelkeznek a könnyű töltés és adagolás érdekében, és természetes polipropilénből készülnek. Kerek, négyzet alakú és alacsony formában kaphatók, így a lehető legjobban kihasználhatják a rendelkezésre álló helyet a padon.
Nalgene® befőttesüvegek
Ezek az üvegek polimetilpentén vagy polipropilén anyagból készülnek, áttetszőek és kiválóan ellenállnak a vegyi anyagoknak. Paszták, minták, szilárd anyagok és laboratóriumi kellékek tárolására szolgálnak. A 30 ml-től 1000 ml-ig terjedő kapacitásukkal maximális rugalmasságot biztosítanak.
Nalgene® kriogén üvegek
Ezek a kriogén üvegek steril, színtelen polipropilén üvegek, amelyeket ultraalacsony hőmérsékletű tárolásra használnak. Belső és külső menettel egyaránt rendelkeznek, kúpos aljúak vagy önállóként is kaphatók, és natúr és borostyánszínű változatban is kaphatók.
Nalgene® Dewars
A Nalgene® Dewars gazdaságos megoldást kínál a jeges víz, szárazjég/oldófürdő és folyékony nitrogén rövid távú tárolására.
Nalgene® Mérőhengerek
Ezek a palackok polipropilénből vagy polimetil-penténből készülnek, és az oldatok mérésére szolgálnak.
Nalgene® vákuumszűrő rendszer
A Nalgene® vákuumszűrő rendszer steril és polieterszulfon membránt használ. A membrán alacsony fehérje kötődést mutat, így minimálisra csökkenti a médiumból történő fehérjevesztés kockázatát. Ez a szűrőrendszer szérum, sejttenyésztési tápfolyadék, pufferek és adalékanyagok szűrésére szolgál.
Nalgene® membráncsipesz
A csipeszek rozsdamentes acélból készülnek, keresztirányú kialakítással, amely a membránt a sérülést okozó nyomás kifejtése nélkül tartja meg.