Fontos dokumentumok
Z380229
Jars Nalgene® style 2118
capacity 60 mL
Szinonimák:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (53)
leírás
Autoclavable with closure completely unscrewed
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 12
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2118-0002
kapacitás
60 mL
Általános leírás
Translucent with excellent chemical resistance.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)