Z380237
Jars Nalgene® style 2118
capacity 125 mL
Szinonimák:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (70)
Ügynökség
suitable for EPA OTM-45
leírás
Autoclavable with closure completely unscrewed
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 12
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2118-0004
kapacitás
125 mL
Általános leírás
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumentumok section.
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.