Fontos dokumentumok
Z380261
Jars Nalgene® style 2118
capacity 1000 mL
Szinonimák:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
material
polypropylene bottle
polypropylene cap
round translucent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (120)
leírás
Autoclavable with closure completely unscrewed
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 6
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2118-0032
palackátmérő × Ma
112 mm × 151 mm
kapacitás
1000 mL
zárónyílás átmérő
120
Általános leírás
Translucent with excellent chemical resistance.
Tulajdonságok és előnyök
  • To store pastes, specimens, solids, and lab supplies
  • They are versatile, chemical resistant, and translucent
  • Autoclave friendly
  • Made up of lab-grade plastic materials for dependably low leachables and extractables
  • Non-leak proof for liquids
  • A wide mouth and straight sides give full-access and complete sample retrieval
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries