Fontos dokumentumok
Z380334
Jars Nalgene® style 2117
capacity 1000 mL
Szinonimák:
laboratory jars, nalgene jars
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.17
Anyagok
polymethylpentene bottle
polypropylene cap
polypropylene screw closure
round transparent bottle
Csatlakozó
Joints threaded neck (120)
leírás
Autoclavable with closure completely unscrewed
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pkg of 4
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 2117-1000
palackátmérő × Ma
112 mm × 151 mm
kapacitás
1000 mL
Általános leírás
Transparent, with good chemical resistance.
Jogi információk
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)