Méret kiválasztása
100 EA
41 700,00 Ft
41 700,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41161502
NACRES:
NB.13
Ugrás ide:
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?kiszerelés
case of 100
pack of 100
gyártó/kereskedő neve
Corning 1700-100
Hasonló termékeket keres? Látogasson el ide Útmutató a termékösszehasonlításhoz
Kapcsolódó kategóriák
1 of 4
Ez a tétel | CLS1705100 | CLS431533 | CLS431531 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Corning 1700-100 | manufacturer/tradename Corning 1705-100 | manufacturer/tradename Corning 431533 | manufacturer/tradename Corning 431531 |
| packaging case of 100 | packaging - | packaging case of 24 | packaging case of 24 |
Általános leírás
- Well defined EPA Fill Line for 100 mL
- Reinforced custody string
- Large thumb tabs to reduce contamination and ease for opening
- 2 thumb taps on either side of the locking mechanism
- 1 in. headspace between water level and underside of closed lid
Tulajdonságok és előnyök
- Corning® coliform water test sample container, sterile, is used in the drinking water testing for the presence of coliform bacteria and other microbiological contaminants.
- Pure polypropylene with Capacity: 120 mL total capacity.
- Provided with a lid to reduce the chance of contamination.
- Locking arrow assures sterility has not been compromised.
- Inclusive of a sodium thiosulfate tablet in container.
- Leak proof.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?