Fontos dokumentumok
Z333999
BRAND® pipette fillers
universal design, for pipettes up to 100 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
leírás
3 valves
Jellemzők
for pipettes up to 100 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND 25315
térfogat
100 mL
Általános leírás
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Egyéb megjegyzések
BR25315 (India)