Fontos dokumentumok
Z239089
Pipette fillers
red silicone bulb type
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
red silicone bulb
gyártó/kereskedő neve
SILRED-001
Általános leírás
Valved, choice of natural or silicone rubber bulb. Allows safe manual control of filling and discharging of liquids by finger pressure.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)