Fontos dokumentumok
HS20623
Safety Bulb Pipette Filler
capacity 15 mL, red
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
red
kiszerelés
pack of 3 ea
gyártó/kereskedő neve
Heathrow Scientific HS20623
H × külső átmérő × átmérő
106 mm × 41 mm × 4.5-6.5 mm, (hole diam)
kapacitás
15 mL
Általános leírás
The Safety Bulb Pipette Filler, made of natural rubber, features a white ABS attachment containing a silicone conical adapter that seals around pipettes without twisting.
Tulajdonságok és előnyök
  • Pipette does not contact hard plastic, which reduces the risk of cracking and chipping
  • 15 mL volume, 4.2 in L x 1.6 in outer dia. x 0.2-0.3 in hole dia. (106 mm L x 41 mm OD x 4.5-6.5 mm hole dia.)
  • Elastic band for hanging on reagent bottle or wrist
  • Filler fits standard size pipettes
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)