Fontos dokumentumok
Z118923
Safety bulb®
pkg of 1 ea
Szinonimák:
pipette bulb, pipette filler
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
rubber
silicone
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Bel-Art H37888-0000
Általános leírás
Large capacity, for all pipette sizes. Tapered silicone seal prevents loss of suction. May be opened for cleaning; autoclavable. Elastic cord provided for hanging on reagent bottles.
Jogi információk
Safety bulb is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)