Merck
Z333980
BRAND® pipette fillers
Standard, for pipettes up to 10 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
leírás
3 valves
Jellemzők
Standard
for pipettes up to 10 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND 25300
térfogat
10 mL
Általános leírás
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Egyéb megjegyzések
BR25300 (India)