Fontos dokumentumok
Z331775
BRAND® dropping pipettes
capacity 1.8 mL, with integrated pipetting bulb
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.43
material
PE-LD
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations: no
graduations
with integrated pipetting bulb
kiszerelés
pack of 250
pkg of 250
gyártó/kereskedő neve
BRAND 125400
Hosszúság
98 mm
kapacitás
1.8 mL
Általános leírás
Ideal for sampling and for decanting infectious or toxic liquids.
Egyéb megjegyzések
BR125400 (India)