Fontos dokumentumok
Z186724
Atomizer bulb
useful for priming liquid-transfer lines
Szinonimák:
priming bulk
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
rubber bulb
kiszerelés
pack of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
205A
Átmérő
53 mm
térfogat
75 mL
Általános leírás
Rubber bulb with hard-rubber valves. Useful for priming liquid-transfer lines.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)