Fontos dokumentumok
Z333972
BRAND® pipette fillers
FLIP, for pipettes up to 100 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
material
natural rubber
leírás
2 valves
Jellemzők
FLIP
for pipettes up to 100 mL
gyártó/kereskedő neve
BRAND 25400
térfogat
100 mL
Általános leírás
Simple pipetting aids for volumetric and graduated pipettes. Control of the functions by squeezing the appropriate valves between thumb and fore finger.
Egyéb megjegyzések
BR25400 (India)
Jogi információk
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)