Fontos dokumentumok
Z290556
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
Szinonimák:
Filtration Funnel Tops, Funnel Tops, Vacuum Assembly Funnel
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass housing
Jellemzők
graduation
kiszerelés
pkg of 1 ea
tölcsérkapacitás
1000 mL
membránátmérő
47 mm
nyakátmérő
47 mm