Fontos dokumentumok
Z290521
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 300 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
Anyagok
glass housing
Jellemzők
graduation
kiszerelés
pkg of 1 ea
tölcsérkapacitás
300 mL
membránátmérő
47 mm
nyakátmérő
47 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)