Fontos dokumentumok
Z290645
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
tölcsérkapacitás:
1000 mL
membránátmérő:
90 mm
nyakátmérő:
90 mm
kiszerelés:
pkg of 1 ea
material:
glass housing
material
glass housing
Jellemzők
graduation
kiszerelés
pkg of 1 ea
tölcsérkapacitás
1000 mL
membránátmérő
90 mm
nyakátmérő
90 mm
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)