Fontos dokumentumok
Z290688
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
About This Item
UNSPSC kód:
41104900
NACRES:
NB.24
material
glass housing
glass membrane (support)
kiszerelés
pkg of 1 ea
külső átmérő × belső átmérő
0.522 in. × 0.328 in.
Teljes H
5 1/4 in.
membránátmérő
47 mm
szár H
3 5/8 in.
szerelvény
connector for stopper
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Emily Kuehn et al.
PloS one, 14(12), e0226156-e0226156 (2019-12-06)
Platynereis dumerilii is a marine segmented worm (annelid) with externally fertilized embryos and it can be cultured for the full life cycle in the laboratory. The accessibility of embryos and larvae combined with the breadth of the established molecular and