Merck
Laboratóriumi tölcsérek
Üveg elválasztó tölcsér
A laboratóriumi tölcséreket a kémiában és más tudományos kísérletekben használják folyadékok vagy porok szűk nyílású tartályokba való tölcsérelésére. Általában üvegből vagy műanyagból készülnek, és az alkalmazástól függően különböző formájú és méretűek. A Buchner-tölcséreket vákuumszűrésre, míg az elválasztótölcséreket nem keverhető folyadékok elválasztására használják.
Por-tölcsérek
A por-tölcsérek száraz porok vagy szemcsés anyagok kisebb nyílású tartályokba, például palackokba, fiolákba vagy kémcsövekbe történő átvitelére szolgálnak. Ezek a tölcsérek általában nagy furattal rendelkeznek, ami lehetővé teszi a porok gyors kiöntését. A portölcsérek kialakításának célja, hogy minimálisra csökkentsék a kiömlés, a pazarlás és a szennyeződés lehetőségét, amely akkor fordulhat elő, ha a porokat közvetlenül egy tartályból egy kis nyílásba öntik.
Sterileware™ púdertölcsérek
Ezek a tölcsérek gammasugárzással kezelt, steril, széles szárú, 60°-os szögű és nagy furatú szárral rendelkező tölcsérek, amelyek ideálisak porok vagy granulátumok steril mintavevő eszközzel történő átöntéséhez steril tartályba. Ezek a tölcsérek FDA minőségű polipropilénből készülnek, és biztonságosan használhatók élelmiszerekben, gyógyszerekben és kozmetikumokban.
Synthware™ portölcsér
Ezek a tölcsérek boroszilikát üvegből készülnek, és szabványos kúpos belső illesztéssel rendelkeznek, így ideálisak porok átvitelére csiszolt üvegnyakú tartályokba, ahol biztonságos lezárásra van szükség. Ezek a tölcsérek lapított oldallal vagy 60 fokos eltolással is kaphatók a többnyílású lombikokkal való egyszerű használat érdekében.
Eco-smartFunnel™ eldobható papír laboratóriumi tölcsér
Ezek a környezetbarát púdertölcsérek agyaggal bevont nehéz papír alapanyagból készülnek, és ideális alternatívát jelentenek a műanyag tölcsérek helyett. Gyakorlatilag bármilyen viszkózus folyadékkal vagy porral használhatóak, és segítenek csökkenteni a keresztszennyeződést. A kiöntőnyílás testre szabható a maximális rugalmasság érdekében.
Addition/Dropping Funnels
Az addíciós vagy dropping tölcséreket általában a szerves és szervetlen kémiai kísérletekben, valamint a gyógyszeripari és biotechnológiai kutatásokban használják az addíciós reakciókhoz. Ezek hosszúak, hengeresek és általában üvegből készülnek. Az addíciós tölcsért általában egy csiszolt üvegcsuklón keresztül csatlakoztatják egy lombikhoz vagy reakcióedényhez, és a reagens lassan adagolható a reakcióelegyhez a tölcsér alján lévő csapon vagy szelepen keresztül. Ez lehetővé teszi a reagensek pontos hozzáadását, és segít a reakciókörülmények szabályozásában.
Ace addíciós tölcsérek
Az Ace addíciós tölcsérek a könnyebb kezelhetőség érdekében ferde dugóállással rendelkeznek. Hosszú üvegtesttel, nyomáskiegyenlítő karral, dupla skálás beosztással és precíz tűszelepes beállítással rendelkeznek. Emellett a menetes dugó biztosítja, hogy az addíciós folyamat során ne legyen szivárgás.
Duran® csepptölcsér
A csepptölcsérek az addíciós tölcsérek olyan stílusa, amely lehetővé teszi a reakcióelegybe történő folyadékpótlás pontos, egyenletes adagolását. A Duran cseppentő tölcsérek őrölt kúpos illesztéssel és rögzítőszerkezettel ellátott dugókkal rendelkeznek. Az alsó végén nyomáskiegyenlítő csővel vagy anélkül kaphatók, amely megakadályozza a reakcióedényekben a negatív és pozitív nyomást egyaránt.
Választható tölcsérek
A leválasztó vagy elválasztó tölcsérek a laboratóriumi eszközök egy típusa, amelyet általában különböző sűrűségű, nem keverhető folyadékok, például olaj és víz elválasztására használnak. Általában üvegből készülnek, és kúp alakúak, aljukon elzárócsappal, amely lehetővé teszi a két folyadék szétválasztását. Az egymással nem keverhető folyadékok keverékét az elválasztó tölcsérbe adagolják, és miután ülepedett, a csapot kinyitják, hogy az alsó folyadékréteg lefolyjon. Ez a folyamat addig ismételhető, amíg a két folyadék teljesen el nem válik egymástól. Az elválasztó tölcséreket gyakran használják a szerves kémiában, például vegyületek reakcióelegyekből történő kivonására, valamint ipari folyamatokban a vegyi anyagok tisztítására.
Synthware™ Sure-Grip elválasztó tölcsér
Ezeknek a gömb alakú elválasztó tölcséreknek hosszú dugós nyaka és a tölcsértest és a csap közötti egyenes szakasza van, ami biztonságos fogást biztosít rázás közben, és segíti a rögzítést is. PTFE dugókkal és PTFE vagy üveg dugóval kaphatók.
Ace Squibb elválasztó tölcsér
Ez az elválasztó tölcsér európai Squibb stílusú kúp alakú, szivárgásmentes záró dugóval rendelkezik, amely megakadályozza a rázás vagy szállítás közbeni kiesést. Kialakítása alul nagyon keskeny, ami lehetővé teszi az áramlás jobb ellenőrzését.
BRAND® elválasztótölcsérek
A BRAND® elválasztótölcsérek kúpos alakú tölcsérek PTFE dugóval, és polipropilén anyagból készülnek, hogy a tartalom nagyfokú tisztaságát biztosítsák a megfigyeléshez. Ezek a tölcsérek 121°C-on autoklávozhatók.
Nalgene® elválasztótölcsérek
A Nalgene® elválasztótölcsérek TFE dugóval ellátott polipropilén anyagból készülnek, és ezek az anyagok, mivel épek, nem igényelnek kenést. Ezek a tölcsérek jó kompatibilitást mutatnak az elválasztáshoz használt oldatok széles skálájával.
Buchner-tölcsérek
A Buchner-tölcsérek porcelánból, üvegből vagy műanyagból készülnek. Egy vákuumszivattyúval és egy peremezett üvegkoronggal vagy szűrőpapírral kombinálva használják őket, hogy gyorsan elválasszák a kémiai keverékben lévő szilárd anyagot a folyadéktól. A Buchner-tölcsérnek lapos, perforált alja van, amely a perforált korong vagy szűrőpapír alátámasztására szolgál. A folyékony keveréket a tölcsérbe öntjük, és alulról vákuumot alkalmazunk, amely áthúzza a folyadékot a szűrőn, a szilárd anyagot pedig hátrahagyja. Ezt az eljárást gyakran alkalmazzák laboratóriumi körülmények között a vegyületek és szennyeződések elválasztására és szűrésére a kémiai kísérletek során. Scienceware® Buchner-tölcsér Ezek az egyrészes Buchner-tölcsérek polipropilénből vagy nagy sűrűségű polietilénből készülnek, és egy zárt, durva porozitású polietilén szűrőlemezzel rendelkeznek, amely jó visszatartást és gyors áramlást tesz lehetővé vákuum alatt. Szűrőpapírral vagy anélkül is használhatók.
Coors™ Buchner-tölcsérek
ACoors™ Buchner-tölcsérek teljesen mázas porcelánból készülnek, és rögzített perforált lemezzel vannak ellátva.
Synthware™ Buchner-tölcsér
Ezek a bórszilikát üvegből készült Buchner-tölcsérek a választott szűrőközeg alátámasztására szolgáló, lezárt perforált üveglemezzel rendelkeznek. Ez a kialakítás megoldja a lyukacsos korongok szennyeződési problémáját és a kerámia esetében a vakság problémáját is.
Nyomásszűrő tölcsérek
A nyomásszűrő tölcsérek tetején tömítettek. Általában üvegből készülnek, és egy hengeres csőből állnak, amelynek egyik végén egy peremezett üvegszűrő, a másik végén pedig egy tömítés található. A nyomószűrő tölcsért általában laboratóriumi körülmények között használják a lebegő szilárd anyagok folyadékokból való elválasztására. A szilárd anyagot a peremezett üvegszűrő visszatartja, míg a folyadék átfolyik a szűrőn, és egy lombikban vagy más tartályban összegyűjthető. A nyomószűrő tölcsérek különösen hasznosak nagy mennyiségű folyadék vagy nagyon finom részecskék szűrésére, amelyek eltömíthetik a más típusú szűrőket.
Aldrich® nyomásszűrő tölcsérek
Aldrich® nyomásszűrő tölcsérek üvegből készülnek, és tölcsérrel, kupakkal és szorítóbilinccsel vannak ellátva. Hasznosak a levegő- és nedvességérzékeny vegyületek gyors szűrésére inert gázzal.
Ace nyomásszűrő/szárító tölcsérek
Ace nyomásszűrő/szárító tölcsérek levegőérzékeny vegyületek inert gázzal vagy egyszerű nyomásszűrő tölcsérrel történő szárítására szolgálnak. A szűrő egy O-gyűrűs kötést tartalmaz, amely a kupakot a testhez köti, hogy nagyobb nyílást biztosítson. Az illesztést egy szorítóbilincs rögzíti. Az egyedi kialakítás lehetővé teszi, hogy a gyors szűrés vagy szárítás érdekében felváltva vagy egyszerre alkalmazzanak nyomást vagy vákuumot.