Fontos dokumentumok
Z290637
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly flasks
collection flask, capacity 4000 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.24
material
borosilicate glass
glass housing
sterilitás
non-sterile
kiszerelés
pack of 1
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Sigma-Aldrich
palackkapacitás
4000 mL
kapacitás
4000 mL
tölcsérkapacitás
4000 mL
szerelvény
connector for 40/35 joint
Általános leírás
Flask does not have side arm.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)