Merck
796999
Sigma-Aldrich
5-Fluoroorotic acid hydrate
95%
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H3FN2O4 · xH2O
Molekulatömeg:
174.09 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
Forma
powder
funkcionális csoport
carboxylic acid
fluoro
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)C1=C(F)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C5H3FN2O4.H2O/c6-1-2(4(10)11)7-5(12)8-3(1)9;/h(H,10,11)(H2,7,8,9,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LODRRYMGPWQCTR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)