Fontos dokumentumok
I0161
IWR-1
≥98% (HPLC), powder, Tankyrase1/2 inhibitor
Szinonimák:
4-(1,3,3a,4,7,7a-Hexahydro-1,3-dioxo-4,7-methano-2H-isoindol-2-yl)-N-8-quinolinyl-Benzamide, IWR1
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
IWR-1, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
O=C(Nc1cccc2cccnc12)c3ccc(cc3)N4C(=O)[C@@H]5[C@H]6C[C@H](C=C6)[C@@H]5C4=O
InChI
1S/C25H19N3O3/c29-23(27-19-5-1-3-14-4-2-12-26-22(14)19)15-8-10-18(11-9-15)28-24(30)20-16-6-7-17(13-16)21(20)25(28)31/h1-12,16-17,20-21H,13H2,(H,27,29)/t16-,17+,20-,21+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZGSXEXBYLJIOGF-ALFLXDJESA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.