Fontos dokumentumok
SML0948
Sigma-Aldrich
KY02111
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N-(6-Chloro-2-benzothiazolyl)-3,4-dimethoxy-benzenepropanamide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C18H17ClN2O3S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
376.86
UNSPSC kód:
12352200
NACRES:
NA.77
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: 10 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
2-8°C
InChI
1S/C18H17ClN2O3S/c1-23-14-7-3-11(9-15(14)24-2)4-8-17(22)21-18-20-13-6-5-12(19)10-16(13)25-18/h3,5-7,9-10H,4,8H2,1-2H3,(H,20,21,22)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LXFKEVQQSKQXPR-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
KY02111 promotes differentiation of human pluripotent stem cells (hPSCs) to cardiomyocytes by inhibiting WNT signaling in hPSCs in a manner that is distinct from that of previously studied WNT inhibitors. The substantial (98%) differentiation of hPSCs to cardiomyocytes with KY02111 is achieved in xeno-free and cytokine-free conditions.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.