Fontos dokumentumok
SML0203
iCRT14
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
5-[[2,5-Dimethyl-1-(3-pyridinyl)-1H-pyrrol-3-yl]methylene]-3-phenyl-2,4-thiazolidinedione
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
szín
yellow to orange
oldhatóság
DMSO: ≥10 mg/mL
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(\C=C2/SC(=O)N(c3ccccc3)C2=O)c(C)n1-c4cccnc4
InChI
1S/C21H17N3O2S/c1-14-11-16(15(2)23(14)18-9-6-10-22-13-18)12-19-20(25)24(21(26)27-19)17-7-4-3-5-8-17/h3-13H,1-2H3/b19-12-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NCSHZXNGQYSKLR-UNOMPAQXSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3