Fontos dokumentumok
X2254
XE-991
≥98% (HPLC), powder, KCNQ channel blocker
Szinonimák:
10,10-bis(4-pyridinylmethyl)-9(10H)-anthracenone
About This Item
Javasolt termékek
product name
XE-991, ≥98% (HPLC)
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
szín
white to beige
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
kezdeményező
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
O=C1c2ccccc2C(Cc3ccncc3)(Cc4ccncc4)c5ccccc15
InChI
1S/C26H20N2O/c29-25-21-5-1-3-7-23(21)26(17-19-9-13-27-14-10-19,18-20-11-15-28-16-12-20)24-8-4-2-6-22(24)25/h1-16H,17-18H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KHJFBUUFMUBONL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3