Fontos dokumentumok
L134
Linopirdine
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1,3-Dihydro-1-phenyl-3,3-bis(4-pyridinylmethyl)-2H-indol-2-one, DuP 996
Teszt
≥98% (HPLC)
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
ethanol: 240 mg/mL
SMILES string
O=C1N(c2ccccc2)c3ccccc3C1(Cc4ccncc4)Cc5ccncc5
InChI
1S/C26H21N3O/c30-25-26(18-20-10-14-27-15-11-20,19-21-12-16-28-17-13-21)23-8-4-5-9-24(23)29(25)22-6-2-1-3-7-22/h1-17H,18-19H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YEJCDKJIEMIWRQ-UHFFFAOYSA-N
Géninformáció
rat ... Kcnj1(24521)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)