Fontos dokumentumok
WH0064109M3
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CRLF2 antibody produced in mouse
clone 4A11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-CRL2, Anti-CRLF2Y, Anti-TSLPR, Anti-cytokine receptor-like factor 2
Méret kiválasztása
100 μG
189 000,00 Ft
189 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 μG
189 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
189 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
4A11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, rat, human
technika/technikák
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotípus
IgG2aκ
GenBank elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CRLF2(64109)
Általános leírás
Cytokine signals are mediated through specific receptor complexes, the components of which are mostly members of the type I cytokine receptor family. Type I cytokine receptors share conserved structural features in their extracellular domain. Receptor complexes are typically heterodimeric, consisting of alpha chains, which provide ligand specificity, and beta (or gamma) chains, which are required for the formation of high-affinity binding sites and signal transduction.[supplied by OMIM
Immunogén
CRLF2 (NP_071431, 23 a.a. ~ 132 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
QGGAAEGVQIQIIYFNLETVQVTWNASKYSRTNLTFHYRFNGDEAYDQCTNYLLQEGHTSGCLLDAEQRDDILYFSIRNGTHPVFTASRWMVYYLKPSSPKHVRFSWHQD
Fizikai forma
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Jogi információk
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Chun-Ching Lu et al.
International journal of molecular sciences, 23(4) (2022-02-27)
Peripheral nerve injury involves divergent alterations within dorsal root ganglia (DRG) neurons sensitized by persistent inflammation. Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) production is crucial in the development of chronic inflammatory responses. Herein, we investigate the changes of TSLP expression in rats'
Chieh-Hsin Wu et al.
International journal of molecular sciences, 22(13) (2021-07-21)
Thymic stromal lymphopoietin (TSLP) is a well-known cytokine for T helper 2 inflammatory responses. A nerve injury activates the neuroinflammation cascade and neuron-glia interaction in dorsal root ganglions (DRG)s, leading to neuropathic pain. Therefore, this study was to investigate the