Fontos dokumentumok
C7492
Monoclonal Anti-Calreticulin antibody produced in mouse
clone TO-11, tissue culture supernatant, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Calreticulin Antibody Flow Cytometry, Anti-Autoantigen Ro
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
tissue culture supernatant
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
TO-11, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen ~50 kDa
faj reaktivitás
human
technika/technikák
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:50-1:100 using total cell extract of HeLa cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... CALR(811)
Általános leírás
Alkalmazás
- Flow cytometry
- Immunocytochemistry
- Immunohistochemistry
- Indirect ELISA
- Western blotting
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
javasolt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)