Fontos dokumentumok
SAB1305549
Sigma-Aldrich
MONOCLONAL ANTI-LAMBDA LIGHT CHAIN antibody produced in mouse
clone HP6054, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
About This Item
UNSPSC kód:
12352203
NACRES:
NA.41
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
IgG fraction of antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
HP6054, monoclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
technika/technikák
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:500-1:16000
izotípus
IgG2aκ
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Fizikai forma
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide