SRP4896
TSLP human
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
Szinonimák:
Thymic Stromal Lymphopoietin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized
hatékonyság
<0.3 ng/mL ED50
molekulatömeg
~15.0 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
NCBI elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... TSLP(85480)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3