SRP3183
VEGF-B human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Szinonimák:
VEGF-related factor, VRF, Vascular Endothelial Growth Factor-B
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
rekombináns
expressed in E. coli
Teszt
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized
hatékonyság
1.0-2.0 μg/mL ED50
molekulatömeg
38.0 kDa
kiszerelés
pkg of 20 μg
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
szín
white
UniProt elérési szám
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... VEGFB(7423)
Általános leírás
Recombinant human VEGF-B is a 38.0 kDa disulfide-linked homodimeric protein consisting of two 167 amino acid polypeptide chains.
Biokémiai/fiziológiai hatások
Szekvencia
Fizikai forma
Feloldás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)