Fontos dokumentumok
V6383
Vinpocetine
≥98%, solid
Szinonimák:
(3α,16α)-Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester, Eburnamenine-14-carboxylic acid ethyl ester
Teszt
≥98%
form
solid
szín
white
oldhatóság
DMSO: 5 mg/mL
H2O: insoluble
SMILES string
[H][C@]12N3CCC[C@@]1(CC)C=C(C(=O)OCC)n4c2c(CC3)c5ccccc45
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
Géninformáció
human ... PDE1A(5136) , PDE1B(5153) , PDE1C(5137)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Vigyázat
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Cikkek
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.