Méret kiválasztása
Erről a tételről
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
purified from hybridoma cell culture
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GSD-14, monoclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
~53 kDa
faj reaktivitás
human
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human Jurkat cell extract
immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A431 cells
izotípus
IgG1
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... GSDMD(79792)
Általános leírás
Monoclonal Anti-GSDMD recognizes human GSDMD.
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Kapcsolódó tartalom
Instructions