506282
Cl-amidine
>95% (HPLC), solid, PAD inhibitor, Calbiochem®
Szinonimák:
PAD Inhibitor, Cl-amidine, N-α-benzoyl-N5-(2-chloro-1-iminoethyl)-L-Orn amide
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
PAD Inhibitor, Cl-amidine, Cl-amidine is a cell-permeable pan PAD inhibitor (IC₅₀ = 0.8, 6.2, and 5.9 µM for PAD1, PAD3, and PAD4, respectively). Inactivates the calcium bound form of PAD4 in an irreversible manner.
Minőségi szint
Teszt
>95% (HPLC)
Forma
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
oldhatóság
DMSO: 50 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Figyelmeztetés
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Li, P., et al. 2010. Oncogene21, 3153.
Luo, Y., et al. 2006. Biochemistry39, 11727.
WGK
WGK 3