Fontos dokumentumok
C6534
Anti-Chicken Egg Albumin antibody produced in rabbit
whole antiserum
Szinonimák:
Anti-Albumin, chicken egg
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
whole antiserum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
tartalmaz
15 mM sodium azide
faj reaktivitás
chicken
technika/technikák
indirect ELISA: 1:80,000
quantitative precipitin assay: 3-5 mg/mL
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
chicken ... Alb(396197)
Általános leírás
Alkalmazás
- quantitative precipitin assay
- indirect enzyme linked immunoassay (ELISA)
- development of nonimmune rabbit antiserum against chicken ovalbumin
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)