Fontos dokumentumok
A8654
Bovine Serum Albumin
dimer mol wt ~132 kDa
Szinonimák:
Albumin bovine serum, BSA, Bovine albumin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Teszt
0.9-1.4 mg per vial protein basis (biuret)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
dimer ~132 kDa
monomer ~66 kDa
~66 kDa
tisztítva
cold ethanol fractionation
eredet
USA origin
pH
5.2
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Feloldás
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)