C6303
Calphostin C from Cladosporium cladosporioides
≥90% (HPLC), powder
Szinonimák:
UCN-1028c
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
microbial (Cladosporium cladosporioides)
Minőségi szint
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
szín
red to brown
oldhatóság
DMF: 1 mg/mL
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
COc1cc(O)c2C(=O)C(OC)=C(CC(C)OC(=O)Oc3ccc(O)cc3)c4c5C(CC(C)OC(=O)c6ccccc6)=C(OC)C(=O)c7c(O)cc(OC)c(c57)c1c24
InChI
1S/C44H38O14/c1-20(56-43(50)22-10-8-7-9-11-22)16-25-31-32-26(17-21(2)57-44(51)58-24-14-12-23(45)13-15-24)42(55-6)40(49)34-28(47)19-30(53-4)36(38(32)34)35-29(52-3)18-27(46)33(37(31)35)39(48)41(25)54-5/h7-15,18-21,45-47H,16-17H2,1-6H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRJYZPCBWDVSGO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3