Fontos dokumentumok
T8823
Monoclonal Anti-T7 tag antibody produced in mouse
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Szinonimák:
T7 Tag antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
antitest forma
purified immunoglobulin
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
T7 Tag
Forma
buffered aqueous solution
koncentráció
~2 mg/mL
technika/technikák
western blot (chemiluminescent): 1-2 μg/mL using recombinant T7-tagged β-galactosidase
izotípus
IgM
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Immunogén
Alkalmazás
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)