AB1690
Anti-Ubiquitin Antibody
serum, Chemicon®
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
antitest forma
serum
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
faj reaktivitás
bovine, eukaryotes, human
gyártó/kereskedő neve
Chemicon®
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
NCBI elérési szám
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... UBAP2(55833)
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Immunoblotting: 1:1,000-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Protein Trafficking
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Fizikai forma
Tárolás és stabilitás
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1