Fontos dokumentumok
U5507
Ubiquitin human
recombinant, expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in E. coli (N-terminal histidine tagged)
Teszt
≥95% (GE)
Forma
lyophilized powder
molekulatömeg
10.7 kDa
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
oldhatóság
Tris-HCl, pH 7.5: 1.0—1.10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
alkalmasság
suitable for molecular biology
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Ubiquitin is a highly conserved protein composed of 76 amino acids, and it is expressed universally in all eukaryotes, ranging from yeast to humans.
Alkalmazás
- as a substrate in in vitro ubiquitination assays
- as substrate in ADP-ribosylation and ubiquitylation assays
- to supplement the 64 ng of endogenous ubiquitin in fresh blood for experiment grouping in order to study its potential clinical impact on cancer prognosis
Biokémiai/fiziológiai hatások
Elkészítési megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)