SAB2702288
Monoclonal Anti-Ubiquitin antibody produced in mouse
clone GT7811, affinity isolated antibody
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
GT7811, monoclonal
form
buffered aqueous solution
koncentráció
1mg/mL
technika/technikák
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:100-1:1,000
western blot: 1:5,000-1:20,000
izotípus
IgG2b
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Immunogen
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg